Learn More
Fisherbrand™ PTFE Crucibles
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Crucibles can be used up to 280°C.
Merk:  Fisherbrand™ 009.025
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10416212
  • 12.30 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Heavy wall construction
Specificatie
Specificatie
PTFE
25 mL
26mm
44mm
44mm
Containers
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen