Learn More
Fisherbrand™ PTFE-centrifugaalroerder met as
Use with shaft guides for round vessels with narrow necks. The PTFE centrifugal stir shafts include blades that open during increasing speed, medium to high speeds are required.
Merk: Fisherbrand™ 005.04100.12.2
Beschrijving
PTFE asroerders hebben een unieke, volledig gegoten constructie met een rotor die is vastgegoten aan een versterkte stalen roeras die volledig omhuld is met PTFE.- Bestand tegen chemicaliën, inert en lekvrij
- Eenvoudig te reinigen
- Geen kruisbesmetting
- Barstbestendig
- Krast niet
- Te gebruiken bij temperaturen tot circa 280°C
- Modellen met blootliggende as (EX) worden geproduceerd met een roestvrijstalen kern met een open uiteinde voor een stijvere klemming op de klauwplaataandrijving
- Voor ronde vaten met een smalle hals
- Bladen openen bij toenemende snelheid, middelhoge tot hoge snelheden zijn vereist
Specificatie
80 mm | |
Universele roerderas | |
1000 mm (EX) | |
-200°C to +280°C |
12 mm | |
Mengen | |
1 Each | |
PTFE Shaft Stirrer Centrifugal and PTFE Shaft Stirrer Exposed End |