Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beker met schenktuit
Bevat een machinaal afgewerkte basis voor goede warmteoverdracht. De PTFE-beker bevat een ingegoten tuit voor gemakkelijk schenken.
Merk: Fisherbrand™ 007.2000
Beschrijving
Non-contaminating and inert to highly corrosive reagents.- Non-wettable, lightweight, and heat resistant up to 280°C
- Machined base for good heat transfer
- Easy to clean
- Molded-in spout for easy pouring
- Isostatically molded from pure PTFE
Specificatie
Wit | |
120 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethyleen) | |
280°C | |
Ja | |
nr. |
120 mm | |
2000 ml | |
210 mm | |
Beaker | |
Nee | |
Certificaat van conformiteit, analysecertificaat, bijsluiter, veiligheidsinformatieblad (MSDS) |