Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beker met schenktuit
Bevat een machinaal afgewerkte basis voor goede warmteoverdracht. De PTFE-beker bevat een ingegoten tuit voor gemakkelijk schenken.
Merk:  Fisherbrand™ 007.050
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10628461
  • 12.80 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Non-contaminating and inert to highly corrosive reagents.
  • Non-wettable, lightweight, and heat resistant up to 280°C
  • Machined base for good heat transfer
  • Easy to clean
  • Molded-in spout for easy pouring
  • Isostatically molded from pure PTFE
Specificatie
Specificatie
Wit
43 mm
PTFE (Polytetrafluoroethyleen)
280° C
Ja
Nee
43 mm
50 ml
60 mm
Beker
Nee
Certificaat van conformiteit, analysecertificaat, bijsluiter, veiligheidsinformatieblad (MSDS)