Learn More
Fisherbrand™ PTFE-bekerdeksel
Leg boven op de beker om besmetting te voorkomen. Het PTFE-bekerdeksel is verkrijgbaar in vele maten.
Brand: Fisherbrand™ 013.040
Description
- Inert, chemically resistant
- Smooth internal finish
- Exceptional thermal resistance: can be used down to -200°C and up to 280°C
- Isostatically molded from pure PTFE
Specifications
Temperature Range: -200 to +280°C | |
PTFE | |
2.5 mm |
40 mm | |
Containers met opening met diameter van 32 mm | |
Certificaat van conformiteit, analysecertificaat, bijsluiter, veiligheidsinformatieblad (MSDS) |