Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Possess excellent chemical, mechanical and heat resistance. Kartell™ PTFE Beaker is a non-contaminating beaker that is completely inert to highly corrosive reagents.
32.30 - 231.00
Specificatie
Kleur | White |
---|---|
Materiaal | PTFE |
Voor gebruik met (toepassing) | Suitable for Foodstuff |
Temperatuur (metrisch) max. bedrijfs- | 250°C |
Type | Beaker |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10624242
|
Kartell™
0071700 |
50 mL |
32.30
1 stuk |
|
|||||
10081081
|
Kartell™
0071800 |
100 mL |
39.90
1 stuk |
|
|||||
10366111
|
Kartell™
0072000 |
250 mL |
64.10
1 stuk |
|
|||||
10122811
|
Kartell™
0072100 |
500 mL |
102.00
1 stuk |
|
|||||
10081091
|
Kartell™
0072300 |
1000 mL |
231.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Excellent chemical, mechanical, and heat resistance
- Will withstand temperatures continuously up to 250°C
- Will withstand temperatures for short intervals up to 300°C
- Suitable for applications with food
Specificatie
White | |
Suitable for Foodstuff | |
Beaker |
PTFE | |
250°C | |
No |