Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X)
Suitable for use in assays in which prevention of protein transport to the extracellular space is desired.
38.87 - 132.00
Specificatie
Product Line | eBioscience™ |
---|---|
Type | Protein Transport Inhibitor Cocktail |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15172069
|
Invitrogen™
00-4980-93 |
100 μL |
38.87
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15586286
|
Invitrogen™
00-4980-03 |
4 x 100 μL |
132.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- A cocktail of Brefeldin A and Monensin
- Suitable for use in assays in which prevention of protein transport to the extracellular space is desired
- It has been specifically formulated for use as a negative control for the Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (500X)
- Addition of this cocktail to cells in culture inhibits the intracellular protein secretory/transport pathway resulting in the accumulation of secreted proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum and in the Golgi apparatus
- This accumulation can then be detected by intracellular staining and flow cytometric analysis or western blotting
Specificatie
eBioscience™ | |
Protein Transport Inhibitor Cocktail |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Protein Transport Inhibitor
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P242-Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol