Learn More
Cytiva Protein A HP MultiTrap™ Plates
For small-scale purification of antibodies or enrichment of proteins of interest by antibody capture in 96-well filter plates
Merk:  Cytiva 28-9031-33
Produktcode. 11733329
  • 2133.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Vereist : Four prepacked Protein A HP MultiTrap 96-well filter plates and instructions
Beschrijving
Beschrijving
  • Flexible format, with protocols for both classic elution and cross-link methods
  • Formatted for elution for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
  • Fast-binding kinetics and high capacity provide high yield
  • Prepacked with Protein A Sepharose™ High Performance Medium for coupling of antibodies of IgG subclasses
  • Can be used with centrifugation or vacuum, manually or in automated robotic systems
  • Easy scale-up with HiTrap™ Protein A HP prepacked columns
  • Matrix: Highly cross-linked agarose, 6%
  • Binding capacity: approx. 20mg human IgG/mL medium
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability: 3 to 9 (long term); 2 to 9 (short term)
  • Well volume: 800μL
  • Centrifugation speed: 700xG
  • Vacuum pressure: -0.5 bar (max.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
20 mg/mL Human IgG Medium
70 to 130 μL
2°C to 8°C, 20% Ethanol
Centrifugation, Vacuum
For vacuum, centrifugation, manually or with robotic systems
4
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • protein A HP multitrap
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen