Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Meltblown Polypropylene LE Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ PROSAT™ Sterile Meltblown Polypropylene LE Wipes provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments.
Merk:  Contec™ PS-911LE
Produktcode. 15762667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Suitable for Grade A or ISO Class 5 environments
  • Validated sterile wipe certified to a guaranteed low endotoxin level of <20 EU/wipe so ideal for product contact areas
  • Low in particles and fibres so ideal for a variety of critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Pre-saturated Wipe
Grade A/B or ISO Class 5 environments
23 x 28 cm
Sterile
Meltblown Polypropylene
Single-use
30/Pouch, 36 Pouches/Cs.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: propan-2-ol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen