Learn More
(+/-)-Propranolol hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
75.27 - 238.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS 318-98-9
Moleculaire formule C16H22ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 295.807
MDL-nummer MFCD00012558
InChI Key ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC Name 1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11372539
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26645.06
5 g
75.27
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11382539
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26645.14
25 g
238.19
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
318-98-9
295.807
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
62882
1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
C16H22ClNO2
MFCD00012558
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
CHEBI:8500
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Specificatie
(+/-)-Propranolol hydrochloride
163°C to 165°C
MFCD00012558
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
295.807
CHEBI:8500
99%
318-98-9
C16H22ClNO2
14,7840
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
62882
295.8
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 206-268-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride