Learn More
Propiophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
23.30 - 180.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 93-55-0
Moleculaire formule C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
InChI Key KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC Name 1-phenylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10715791
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131540020
2 mL Glass bottle N/A N/A N/A
10439060
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131542500
250 mL Glass bottle
30.35
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10051470
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131540010
1 L Glass bottle
88.04
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11934851
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131540025
2.5 L Glass bottle
180.90
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
93-55-0
134.18
propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
CHEBI:425902
CCC(=O)C1=CC=CC=C1
C9H10O
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
7148
1-phenylpropan-1-one
Specificatie
Propiophenone
18.0°C
1.0000g/mL
87°C
98.5% min. (GC)
C6H5COC2H5
07,II,231
1
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
CCC(=O)C1=CC=CC=C1
134.18
CHEBI:425902
99%
93-55-0
Colorless to Yellow
218.0°C
Authentic
C9H10O
1.5248 to 1.5268
15,7944
propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
1-phenylpropan-1-one
7148
134.18
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 202-257-6
Productidentificatie
  • Propiophenone