Learn More
Propionyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
25.02 - 191.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS 79-03-8
Moleculaire formule C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.52
InChI Key RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
IUPAC Name propanoyl chloride
SMILES CCC(=O)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10021460
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131530250
25 g Glass bottle
25.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10031460
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131532500
250 g Glass bottle
33.67
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10264800
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131535000
500 g Glass bottle
53.62
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11964931
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
131530025
2.5 kg Glass bottle
191.96
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
79-03-8
92.52
propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
propanoyl chloride
C3H5ClO
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
62324
CCC(=O)Cl
Specificatie
Propionyl chloride
-94.0°C
77.0°C to 79.0°C
Authentic
C3H5ClO
1.4020 to 1.4050
15,7942
propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
propanoyl chloride
62324
92.52
Liquid
79-03-8
1.0600g/mL
11°C
97.5% min. (GC)
C2H5COCl
02,243
1.06
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol
CCC(=O)Cl
92.52
0.48 mPa.s (20°C)
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if inhaled.
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-170-
Productidentificatie
  • Propionyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.