Learn More
Propidium Iodide, 99%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
89.85 - 245.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 25535-16-4
Moleculaire formule C27H34I2N4
Molecular Weight (g/mol) 668.406
InChI Key XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synoniem propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium;diiodide
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11435392
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219545825
25 mg
89.85
25 mg
11445392
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219545880
0.1 g
245.00
100 mg
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
25535-16-4
668.406
propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
CHEBI:51240
CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
C27H34I2N4
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
104981
3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium;diiodide
Specificatie
Propidium Iodide
25535-16-4
Flaky Powder
propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
668.406
CHEBI:51240
99%
For HPLC analysis
Red
C27H34I2N4
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium;diiodide
104981
668.4
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Propidium Iodide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.