Learn More
Bochem™ Schroefroerders
Mengt media met lage en gemiddelde viscositeit
Merk:  Bochem™ 9114
Produktcode. 10449582
  • 37.05 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Drie bevestigde bladen
  • Rpm-middenbereik
  • Mengen van media met lage en gemiddelde viscositeit
  • Ideaal voor homogeniseren en suspenderen
  • Axiale stroming
Specificatie
Specificatie
18/8 roestvrij staal
Ideaal voor homogeniseren en suspenderen
1 per pak
Schroefroerders
500 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen