Learn More
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
31.40 - 500.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 57-55-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 76.095 |
MDL-nummer | 64272 |
InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost |
PubChem CID | 1030 |
ChEBI | CHEBI:16997 |
IUPAC Name | propane-1,2-diol |
SMILES | CC(CO)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10346290
|
Fisher Chemical
P/7440/08 |
500 mL | Amber glass bottle |
31.40
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10518070
|
Fisher Chemical
P/7440/17 |
2.5 L | Amber glass bottle |
101.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10499370
|
Fisher Chemical
P/7440/25 |
25 L | Metal can |
500.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP
Chemische identificatiekenmerken
57-55-6 | |
76.095 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
1030 | |
propane-1,2-diol |
C3H8O2 | |
64272 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CHEBI:16997 | |
CC(CO)O |
Specificatie
57-55-6 | |
187°C | |
64272 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2-diol | |
1030 | |
CHEBI:16997 | |
0.13mbar at 20°C |
-60°C | |
C3H8O2 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CC(CO)O | |
76.095 | |
2.62 | |
76.1g/mol | |
Viscous Liquid |