Learn More
uvex ProfiErgo ENB 20 Nitrile-Coated Assembly Gloves
Special NBR coating is resistant to oil and grease, while also being touchscreen compatible. The high-quality cotton interlock liner enhances user comfort, feels pleasant against the skin, and helps to regulate glove temperature.
11.85
Specificatie
Afwerking buitenzijde Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiaal Cotton
Producttype Mechanical Protection Gloves
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15306942
Bekijk documenten
uvex
6014800
6
11.85
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15316942
Bekijk documenten
uvex
6014801
7
11.85
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15326942
Bekijk documenten
uvex
6014802
8
11.85
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15336942
Bekijk documenten
uvex
6014803
9
11.85
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15396932
Bekijk documenten
uvex
6014804
10
11.85
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Thick, special NBR coating is resistant to oil and grease
  • High-quality cotton interlock liner is comfortable, feels pleasant against the skin, and aids in regulation of the glove climate
  • Enhanced grip capabilities in damp, wet, and oily areas
  • Gloves are suitable for operating touch displays
  • Ideal for a variety of applications including assembly, control work, and maintenance
Specificatie
Specificatie
Smooth
Yes
Mechanical Protection Gloves
Ambidextrous
Cotton
Knit