Learn More
uvex Profastrong NF33 Chemical Protection Gloves
Sensitive NBR chemical protection gloves feature a flocked cotton lining for comfort and provide a high degree of mechanical abrasion resistance.
12.65 - 12.75
Specificatie
Kleur Green
Latex Free Yes
Materiaal NBR
Producttype Chemical-resistant Gloves
EN388 Standard 4101X
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15386922
Bekijk documenten
uvex
6012202
8
12.75
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15396922
Bekijk documenten
uvex
6012203
9
12.75
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15366922
Bekijk documenten
uvex
6012204
10
12.75
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15376922
Bekijk documenten
uvex
6012201
7
12.65
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Sensitive NBR chemical protection gloves with flocked cotton lining for comfort
  • Embossed structure on the palm enhances grip capabilities in damp and wet areas
  • Nitrile rubber is resistant to oils, grease, acids, and alkalis
  • Gloves provide a tactile feel, secure fit, and mechanical abrasion resistance
  • Ideal for use in various industries including automotive, chemical, and printing
Specificatie
Specificatie
Green
NBR
4101X
AJKLOT
Gauntlet
33 cm
Yes
Chemical-resistant Gloves
Type A
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Cotton