Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Steel Test Tube Racks
Chemical and corrosion resistant steel test tube racks in different colors for easy identification.
41.55 - 66.84
Specificatie
Producttype Test Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Temperatuurbereik (metrisch) -223°C to +121°C
Meer specificaties weergeven
Producten 14
Produktcode Merk Kleur Array Afmetingen (L x B x H) Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Array Afmetingen (L x B x H) Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15570012
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18753-0003
Orange 9 x 12 20.5 x 16.4 x 6.4 cm 10 - 13mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15174004
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18754-0000
Green 4 x 10 20.3 x 9.2 x 6.4 cm 13 - 16mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15580012
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18754-0001
Blue 4 x 10 20.3 x 9.2 x 6.4 cm 13 - 16mm Tubes
59.19
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15510022
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18755-0002
Yellow 4 x 12 24.2 x 9.2 x 6.4 cm 13 - 16mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15540022
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18757-0002
Yellow 6 x 12 24.2 x 13 x 6.4 cm 13 - 16mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15520032
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18762-0003
Orange 4 x 10 24.3 x 11 x 8.3 cm 16 - 20mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15530032
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18764-0000
Green 8 x 10 24.3 x 20.3 x 8.3 cm 16 - 20mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15550032
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18767-0000
Green 4 x 10 26.3 x 11.6 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes
66.84
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15570032
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0000
Green 4 x 10 29.3 x 12.8 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes
59.70
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15590032
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0002
Yellow 4 x 10 29.3 x 12.8 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15500042
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0003
Orange 4 x 10 29.3 x 12.8 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15510042
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0000
Green 8 x 10 29.3 x 24.2 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15530042
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0002
Yellow 8 x 10 29.3 x 24.2 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15540042
Bekijk documenten
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0003
Orange 8 x 10 29.3 x 24.2 x 8.3 cm 20 - 25mm Tubes This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Chemical and corrosion resistant steel test tube racks in different colors for easy identification.
  • Chemical and corrosion-resistant steel wire racks are coated with heat-cured epoxy
  • Orange racks can be used for biohazard warning, yellow for radioactive warning
  • Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F)
  • All racks have square holes, three decks, a slotted grid bottom and reinforced edges
Specificatie
Specificatie
Test Tube Rack
Autoclavable
-223°C to +121°C