Learn More
Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ontworpen voor de monsterneming van doorsneden van poederachtige of licht samenhangende stoffen. The Buerkle™ PowderDispo-monsternemer voor eenmalig gebruik kan met de monsterlans monsters nemen uit zakken of soortgelijke containers. Er zijn steriele en niet-steriele varianten verkrijgbaar.
Merk:  Buerkle™ 5393-5522
145.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10517045
  • 182.00 / 20 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ideal disposable sampler for cross-section samples of powdery or slightly cohesive substances
  • Complete all-layers samples can be taken from bags or smaller containers with the lance
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specificatie
Specificatie
Monsternemer
Not Autoclavable
100 ml
Non-sterile
500 mm
HDPE
3.38 oz.
Ja
21 mm