Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Offers extra leverage when pushing the sampler into the material. Sampling Systems™ Powder Sample Lance is idea for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
118.00 - 374.00
Specificatie
Producttype Sample Lance
Materiaal Stainless Steel (316L)
Breedte (metrisch) 25 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Type handgreep Lengte (metrisch) Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type handgreep Lengte (metrisch) Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15809301
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1665P-1000
Plain Handle 1000 mm 50% Opening Size
164.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15819301
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1665P-600
Plain Handle 600 mm 50% Opening Size
119.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15849291
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1660H-1000
Heavy Duty Handle 1000 mm 25% Opening Size
374.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15859291
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1660H-600
Heavy Duty Handle 600 mm 25% Opening Size
340.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15869291
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1660P-1000
Plain Handle 1000 mm 25% Opening Size
164.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15879291
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1660P-600
Plain Handle 600 mm 25% Opening Size
118.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15889291
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1665H-1000
Heavy Duty Handle 1000 mm 50% Opening Size
374.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15899291
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1665H-600
Heavy Duty Handle 600 mm 50% Opening Size
340.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured in 316L Stainless Steel
  • Available in different sizes and handle combinations
  • Can be used in the laboratory or on site
  • Available from stock
Specificatie
Specificatie
Sample Lance
Stainless Steel (316L)
25 mm