Learn More
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate, Thermo Scientific Chemicals
37.19 - 786.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5936-11-8
Moleculaire formule C6H3FeK3O12
Molecular Weight (g/mol) 440.22
MDL-nummer MFCD00150450
InChI Key YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synoniem Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15481177
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.06
5 g
37.19
5 gram
15491177
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.14
25 g
89.75
25 gram
15401187
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.22
100 g
280.40
100 gram
15411187
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.36
500 g
786.92
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5936-11-8
440.22
YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
131675837
C6H3FeK3O12
MFCD00150450
Potassium iron(III) oxalate
Specificatie
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Green
C6H3FeK3O12
UN3288
Slightly soluble in water.
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
440.22
491.26 (437.21 Anhydrous)
2.133 g/mL
5936-11-8
Crystalline
MFCD00150450
Potassium iron(III) oxalate
YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
tripotassium;2-hydroxy-2-oxoacetate;iron;oxalate;oxalic acid
131675837
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-954-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate