Learn More
Potassium thioglycolate, 40-44 wt.% solution in water, Thermo Scientific™
20.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 34452-51-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H3KO2S |
Molecular Weight (g/mol) | 130.202 |
MDL-nummer | MFCD00067265 |
InChI Key | HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate |
PubChem CID | 23688957 |
IUPAC Name | potassium;2-sulfanylacetate |
SMILES | C(C(=O)[O-])S.[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10509993
|
Thermo Scientific Acros
384702500 |
250 mL | Glass bottle | N/A | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische identificatiekenmerken
34452-51-2, 7732-18-5 | |
130.202 | |
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M | |
23688957 | |
C(C(=O)[O-])S.[K+] |
C2H3KO2S | |
MFCD00067265 | |
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate | |
potassium;2-sulfanylacetate |
Specificatie
Potassium thioglycolate | |
40-44 wt.% solution in water | |
C2H3KO2S | |
1.2500g/mL | |
Solubility in water: soluble. | |
C(C(=O)[O-])S.[K+] | |
130.202 | |
130.21 | |
potassium: positive, mercaptane: positive | |
6.8 to 7.3 |
Pink | |
34452-51-2, 7732-18-5 | |
MFCD00067265 | |
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate | |
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;2-sulfanylacetate | |
23688957 | |
40.0 to 44.0% | |
1.25 | |
Solution |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Potassium thioglycolate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.