Learn More
Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
30.54 - 248.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7778-80-5
Moleculaire formule K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synoniem potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10752784
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
424222500
250 g Plastic bottle
30.54
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10483171
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
424220010
1 kg Plastic bottle
67.34
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10389103
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
424220050
5 kg Plastic bottle
248.24
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals