Learn More
Potassium pyrosulfate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
84.62 - 309.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7790-62-7
Moleculaire formule K2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 254.31
InChI Key KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Synoniem potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
PubChem CID 62681
IUPAC Name dipotassium;sulfonato sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10022640
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
207915000
500 g Plastic bottle
84.62
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11914251
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
207910025
2.5 kg Plastic bottle
309.54
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7790-62-7
254.31
potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
dipotassium;sulfonato sulfate
K2O7S2
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
62681
[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specificatie
Potassium pyrosulfate
7790-62-7
Fine Crystalline Powder
K2O7S2
15,7784
Solubility in water: may decompose
[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
254.31
254.31
Analytical
2.5100g/mL
325.0°C
White
98%
K2S2O7
potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
dipotassium;sulfonato sulfate
62681
98%
2.51
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Corrosive to the respiratory tract.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-216-8
Productidentificatie
  • Potassium pyrosulfate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.