Learn More
Potassium phosphate monobasic, meets analytical spec. of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Meets analytical specification of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
44.20 - 1090.23
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7778-77-0
Moleculaire formule H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synoniem potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15690720
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-500G
500 g N/A N/A N/A
15670720
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-1KG
1 kg
82.71
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15630730
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-6X500G
6 x 500 g N/A N/A N/A
15610730
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-5KG
5 kg
295.91
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15620730
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-6X1KG
6 x 1 kg
391.72
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15680720
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-4X5KG
4 x 5 kg
1068.38
4 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15600730
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
04243-50KG
50 kg
1090.23
50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7778-77-0
136.08
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
516951
[K+].OP(O)([O-])=O
H2KO4P
MFCD00011401 MFCD00147253
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CHEBI:63036
Specificatie
Potassium Phosphate Monobasic
7778-77-0
H2KO4P
MFCD00011401 MFCD00147253
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium;dihydrogen phosphate
516951
136.09g/mol
Plastic Bottle
Meets analytical specification of Ph. Eur.NF
Anhydrous
KH2PO4
NONH for all modes of transport
4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol
[K+].OP(O)([O-])=O
136.08
CHEBI:63036
98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
2.338g/mL at 25°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-913-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TC6615500