Learn More
Potassium peroxomonosulfate, extra pure, min. 4.5% active oxygen, Thermo Scientific Chemicals
29.89 - 158.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7 |
---|---|
Moleculaire formule | H3K5O18S4 |
Molecular Weight (g/mol) | 614.78 |
MDL-nummer | MFCD00040551 |
InChI Key | HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I |
Synoniem | Oxone, Potassium Monopersulfate |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10348490
|
Thermo Scientific Acros
211361000 |
100 g | Glass bottle |
29.89
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10783401
|
Thermo Scientific Acros
211360010 |
1 kg | Glass bottle |
74.97
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15244684
|
Thermo Scientific Acros
211360025 |
2.5 kg | Glass bottle |
158.79
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagentChemische identificatiekenmerken
70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7 | |
614.78 | |
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I |
H3K5O18S4 | |
MFCD00040551 | |
Oxone, Potassium Monopersulfate |
Specificatie
Potassium peroxomonosulfate | |
White | |
H3K5O18S4 | |
MFCD00040551 | |
Oxone, Potassium Monopersulfate | |
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I | |
614.78 | |
Extra Pure |
70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7 | |
Granular Crystalline Powder | |
KHSO4·K2SO4 | |
01,952; 12,413; 16,285 | |
Solubility in water: 298g/L (20°C). | |
614.78 | |
≥4.5% (active oxygen) |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 274-778-7
missing translation for 'tsca' : Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or commercial purposes.
- Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.