Learn More
Potassium perchlorate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
28.74 - 84.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7778-74-7
Moleculaire formule ClKO4
Molecular Weight (g/mol) 138.54
MDL-nummer MFCD00011362
InChI Key YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synoniem potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC Name potassium;perchlorate
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12624967
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221371000
100 g Plastic bottle
28.74
100 gram
12634967
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221375000
500 g Plastic bottle
84.82
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7778-74-7
138.54
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
516900
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
ClKO4
MFCD00011362
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
potassium;perchlorate
Specificatie
Potassium perchlorate
7778-74-7
KClO4
15,7774
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
138.54
138.55
400.0°C
ClKO4
MFCD00011362
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
potassium;perchlorate
516900
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-912-9
Productidentificatie
  • Potassium perchlorate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Oxiderende vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Potassium perchlorate