Learn More
Potassium Metal In Liquid Paraffin, Pure, Fisher Chemical™
34.40 - 207.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7740-09-7
Moleculaire formule K
MDL-nummer 133776
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11498752
Bekijk documenten
Fisher Chemical
P/3720/45
10 g N/A N/A N/A
10121580
Bekijk documenten
Fisher Chemical
P/3720/48
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7740-09-7
K
133776
Specificatie
770°C
7740-09-7
Solid
133776
Plastic container
63°C
Gray
K
39.1g/mol
133mbar 171
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.