Learn More
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
115.00 - 196.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 16731-55-8 |
---|---|
Moleculaire formule | K2O5S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 222.31 |
MDL-nummer | MFCD00167605 |
InChI Key | RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 |
PubChem CID | 28019 |
IUPAC Name | dipotassium sulfinatosulfonate |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
Beschrijving
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
16731-55-8 | |
222.31 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
28019 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
dipotassium sulfinatosulfonate |
Specificatie
150°C | |
White | |
Powder/Solid | |
MFCD00167605 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium sulfinatosulfonate | |
28019 | |
Plastic powder jar |
16731-55-8 | |
3.5 to 4.5 | |
K2O5S2 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O | |
222.31 | |
222.33g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Potassium metabisulfite
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.