Learn More
Potassium hydroxide, pure, 8N solution in water, Thermo Scientific Chemicals
31.86 - 295.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-58-3, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | HKO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.11 |
MDL-nummer | MFCD00003553 |
InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
PubChem CID | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10619194
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
380625000 |
500 mL | Plastic bottle |
31.86
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10472463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
380620020 |
2 L | Plastic bottle |
89.78
2 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11984131
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
380620100 |
10 L | Plastic drum |
295.47
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1310-58-3, 7732-18-5 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
[OH-].[K+] |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 |
Specificatie
Potassium hydroxide | |
Colorless | |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;hydroxide | |
14797 | |
56.11 | |
7.992 to 8.008N (20°C) | |
1.3260g/mL |
1310-58-3, 7732-18-5 | |
Liquid | |
KOH | |
15,7761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Pure | |
1.326 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
- Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Potassium hydroxide