Learn More
Potassium Hydroxide, Pellets, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
141.00 - 347.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Moleculaire formule | HKO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.11 |
MDL-nummer | MFCD00003553 |
InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
PubChem CID | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
IUPAC Name | potassium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15508094
|
Avantor J.T.Baker
3152-01 |
500 g | Poly Bottle |
141.00
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15518094
|
Avantor J.T.Baker
3152-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
347.00
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemische identificatiekenmerken
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
potassium;hydroxide |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 | |
[OH-].[K+] |
Specificatie
Potassium Hydroxide | |
HKO | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Multi-Compendial/NF | |
Pellet |
1310-58-3 | |
MFCD00003553 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;hydroxide | |
14797 | |
56.11 | |
1L = 2.04kg |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.