Learn More
Potassium hydroxide, ca. 85%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
25.02 - 678.38
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Moleculaire formule | HKO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.11 |
MDL-nummer | MFCD00003553 |
InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
PubChem CID | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
IUPAC Name | potassium hydroxide |
SMILES | [OH-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10506992
|
Thermo Scientific Acros
424140250 |
25 g |
25.02
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10474321
|
Thermo Scientific Acros
424145000 |
500 g |
31.04
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10677581
|
Thermo Scientific Acros
424140025 |
2.5 kg |
109.55
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10073923
|
Thermo Scientific Acros
424140050 |
5 kg |
231.11
5 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
13428578
|
Thermo Scientific Acros
424140251 |
25 kg |
678.38
25 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
potassium hydroxide |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 | |
[OH-].[K+] |
Specificatie
Potassium hydroxide | |
85% | |
1310-58-3 | |
ca. 85% | |
KOH | |
01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium hydroxide | |
14797 | |
56.11 | |
ACS Reagent | |
Pellet |
White | |
1320.0°C | |
360.0°C | |
HKO | |
MFCD00003553 | |
15, 7761 | |
Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
∼85% | |
Plastic Bottle |
Veiligheid en behandeling
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium hydroxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.