Learn More
Potassium hydroxide, 99.98%, (trace metal basis), pellets, Thermo Scientific Chemicals
128.64 - 422.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-58-3
Moleculaire formule HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synoniem potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC Name potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10697400
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437131000
100 g Plastic bottle
128.64
100 gram
10321140
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437135000
500 g Plastic bottle
422.50
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-58-3
56.11
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
[OH-].[K+]
Specificatie
Potassium hydroxide
1320.0°C
360.0°C
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide
56.11
Trace Metal Basis
White
1310-58-3
99.98%
KOH
15,7761
Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C),soluble in ethanol (400g/L),soluble in ammonia,slightly soluble in ether
[OH-].[K+]
56.11
99.98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
Productidentificatie
  • Potassium hydroxide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.