Learn More
Potassium hydrogen carbonate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
21.00 - 196.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS 298-14-6
Moleculaire formule CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11914311
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
446301000
100 g
21.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11934311
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
446305000
500 g
56.18
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11924311
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
446300025
2.5 kg
196.50
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
298-14-6
100.11
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
516893
[K+].OC([O-])=O
CHKO3
MFCD00011402
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CHEBI:81862
Specificatie
Potassium hydrogen carbonate
298-14-6
KHCO3
15,773
Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
[K+].OC([O-])=O
100.11
CHEBI:81862
ACS Reagent
292.0°C
CHKO3
MFCD00011402
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium;hydrogen carbonate
516893
100.12
Plastic bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 206-059-
Productidentificatie
  • Potassium hydrogen carbonate