Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
53.25 - 113.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6FeK4N6O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 422.39 |
MDL-nummer | MFCD00167023 |
InChI Key | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10568630
|
Fisher Chemical
P/4960/53 |
500 g |
53.25
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10192150
|
Fisher Chemical
P/4960/60 |
1 kg |
113.00
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
14459-95-1 | |
422.39 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
Specificatie
70°C | |
Yellow | |
Powder/Solid | |
MFCD00167023 | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
422.39 | |
Plastic powder jar |
14459-95-1 | |
9.5 | |
C6H6FeK4N6O3 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate | |
422.4g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Potassium hexacyanoferrate (II)
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Potassium ferrocyanide trihydrate