Learn More
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, ACS, 98.5-102.0%, Thermo Scientific Chemicals
38.19 - 362.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6FeK4N6O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 422.39 |
MDL-nummer | MFCD00167023 |
InChI Key | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11337688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.22 |
100 g |
38.19
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11327688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.36 |
500 g |
99.29
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11347688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.A3 |
2 kg |
362.81
2 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14459-95-1 | |
422.39 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
Specificatie
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | |
14459-95-1 | |
9.5 | |
C6H6FeK4N6O3 | |
14,7631 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate | |
422.39 (368.36 Anhydrous) | |
ACS | |
1.85 |
69°C to 71°C | |
Yellow | |
Crystalline | |
MFCD00167023 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether. | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
422.39 | |
98.5 to 102.0% | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 237-722-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Potassium ferrocyanide trihydrate