Learn More
Potassium hexachloroosmate(IV), min 39% Os, Thermo Scientific Chemicals
217.08 - 750.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 16871-60-6
Moleculaire formule Cl6K2Os
Molecular Weight (g/mol) 481.11
MDL-nummer MFCD00011371
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10348670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197650010
1 g Glass bottle
217.08
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10358670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197650050
5 g Glass bottle
750.74
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
16871-60-6
Cl6K2Os
481.11
MFCD00011371
Specificatie
Potassium hexachloroosmate(IV)
min 39% Os
Bordeaux to Purple
Cl6K2Os
MFCD00011371
Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
481.11
3.42
600.0°C
16871-60-6
Powder
K2OsCl6
15, 7756
481.11
≥39% (Os)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 240-893-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Potassium hexachloroosmate(IV)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.