Learn More
Potassium chromate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
79.61 - 3243.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7789-00-6 |
---|---|
Moleculaire formule | CrK2O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 194.19 |
MDL-nummer | MFCD00011368 |
InChI Key | XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 |
PubChem CID | 24597 |
ChEBI | CHEBI:75249 |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15613330
|
Honeywell-Fluka
31250-250G |
250 g |
79.61
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15603330
|
Honeywell-Fluka
31250-1KG |
1 kg |
225.95
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15633330
|
Honeywell-Fluka
31250-6X1KG |
6 x 1 kg | N/A | ||||||
15623330
|
Honeywell-Fluka
31250-50KG |
50 kg | N/A | ||||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7789-00-6 | |
194.19 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
24597 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
CHEBI:75249 |
Specificatie
Potassium Chromate | |
7789-00-6 | |
K2CrO4 | |
3288 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;dioxido(dioxo)chromium | |
24597 | |
194.19g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O | |
194.19 | |
CHEBI:75249 | |
≥99.5% | |
Vapor Density: 6.7 (vs air) |
Veiligheid en behandeling
P201-P273-P280-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P312-P308 + P313
H301-H315-H317-H319-H335-H340-H350i-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 232-140-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB2940000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Potassium chromate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H340-Kan genetische schade veroorzaken.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: potassium chromate