Learn More
Potassium chromate, ACS reagent, meets the requirements of Reag.Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
35.28 - 111.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-00-6
Moleculaire formule CrK2O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI Key XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12357193
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447201000
100 g Glass bottle
35.28
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12367193
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447205000
500 g Glass bottle
111.56
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-00-6
194.19
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
24597
dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
CrK2O4
MFCD00011368
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CHEBI:75249
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specificatie
Potassium chromate
7789-00-6
K2CrO4
15,7743
Solubility in water: 640g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
194.19
CHEBI:75249
ACS Reagent
975.0°C
CrK2O4
MFCD00011368
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
24597
194.2
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
May cause cancer by inhalation.
May cause genetic defects.
Causes serious eye irritation.
Very toxic
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at r
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-140-5
Productidentificatie
  • Potassium chromate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.