Learn More
Potassium Chromate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
44.75 - 150.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-00-6
Moleculaire formule CrK2O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011368
InChI Key XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11488762
Bekijk documenten
Fisher Chemical
P/4360/50
250 g N/A N/A N/A
10656842
Bekijk documenten
Fisher Chemical
P/4360/53
500 g N/A N/A N/A
10386190
Bekijk documenten
Fisher Chemical
P/4360/60
1 kg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-00-6
194.19
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
24597
dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
CrK2O4
MFCD00011368
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CHEBI:75249
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specificatie
975°C
Yellow
Solid
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
24597
194.2g/mol
7789-00-6
8.6 to 9.8
CrK2O4
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
194.19
CHEBI:75249
Plastic powder jar
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Potassium chromate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.