Learn More
Potassium Chloride, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
89.00 - 213.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Moleculaire formule | ClK |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
MDL-nummer | MFCD00011360 |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15558194
|
Avantor J.T.Baker
4001-01 |
500 g | Poly Bottle |
89.00
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15568194
|
Avantor J.T.Baker
4001-05 |
2.5 kg | Poly Bottle | N/A | |||||
Beschrijving
- For Molecular Biology Applications
Chemische identificatiekenmerken
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Specificatie
Potassium Chloride | |
Crystals | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;chloride | |
4873 | |
74.55 | |
1L = 1.99kg |
7447-40-7 | |
ClK | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Ultrapure Bioreagent |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.