Learn More
Potassium Chloride, Crystal, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
187.20 - 355.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Moleculaire formule | ClK |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
MDL-nummer | MFCD00011360 |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15569660
|
Avantor J.T.Baker
3045-01 |
500 g | Poly Bottle |
187.20
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15568074
|
Avantor J.T.Baker
3045-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
355.00
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemische identificatiekenmerken
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Specificatie
Potassium Chloride | |
Crystals | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;chloride | |
4873 | |
74.55 | |
1L = 1.99kg |
7447-40-7 | |
ClK | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Multi-Compendial/USP |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 500GR POTASSIUM CHLORIDE,MULTI CGMP Multi-Compendi
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Potassium chloride
- UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 100 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.
- UNKNOWN AQUATIC-Bevat 100% bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.