Learn More
Potassium chlorate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
67.13 - 214.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3811-04-9 |
---|---|
Moleculaire formule | ClKO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 122.55 |
MDL-nummer | MFCD00011361 |
InChI Key | VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt |
PubChem CID | 6426889 |
IUPAC Name | potassium;chlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[K+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10226360
|
Thermo Scientific Acros
208860010 |
1 kg | Plastic bottle |
67.13
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10656784
|
Thermo Scientific Acros
208860050 |
5 kg | Plastic bottle |
214.07
5 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagentChemische identificatiekenmerken
3811-04-9 | |
122.55 | |
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M | |
6426889 | |
[O-]Cl(=O)=O.[K+] |
ClKO3 | |
MFCD00011361 | |
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt | |
potassium;chlorate |
Specificatie
Potassium chlorate | |
3811-04-9 | |
Crystalline Powder | |
ClKO3 | |
MFCD00011361 | |
15, 7741 | |
Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C), soluble in alkalies, 1g/50mL glycerol, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether | |
[O-]Cl(=O)=O.[K+] | |
122.55 | |
122.55 | |
Extra Pure |
356.0°C to 368.0°C | |
White | |
98.5% min. (KClO3) | |
KClO3 | |
01,927 | |
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt | |
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;chlorate | |
6426889 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major fire and large quantities: Evacuate area.
Fight fire remotely due to the ris
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-289-7
- Potassium chlorate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Oxiderende vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.