Learn More
Potassium bromide, FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis, Honeywell Fluka™
33.01 - 99.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Moleculaire formule | BrK |
Molecular Weight (g/mol) | 119.00 |
MDL-nummer | MFCD00011358 |
InChI Key | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
PubChem CID | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
SMILES | [K+].[Br-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15642160
|
Honeywell-Fluka
221864-25G |
25 g |
33.01
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15632160
|
Honeywell-Fluka
221864-100G |
100 g |
99.93
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
[K+].[Br-] |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 |
Specificatie
1,383°C | |
734°C (literature) | |
7758-02-3 | |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
>99% | |
1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C) |
Potassium bromide | |
FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis | |
100.0000% | |
KBr | |
NONH for all modes of transport | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
potassium bromide | |
253877 | |
119 | |
Poly Bottle | |
2.73 g/cm3 |
Veiligheid en behandeling
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313
H319
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7650000
Recommended Storage : Room Temp
Product Title
Potassium bromide, FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis, Honeywell Fluka™