Learn More
Potassium Bromate-Bromide Solution 0.0167M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
34.37 - 86.00
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer 11359
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10479750
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/6100/15
1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10614732
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/6100/17
2.5 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
11359
Specificatie
Colorless
Liquid
11359
Amber glass bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P281-De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.