Learn More
Haldenwanger™ Porseleinen Buchner-trechter
Met geglazuurd porselein voor uitstekende thermische en chemische bestendigheid. Haldenwanger™ porseleinen Buchner-trechters zijn een uitstekende keus voor snelle filtratie.
78.78 - 225.00
Specificatie
Materiaal | Porselein |
---|---|
Aantal | 1 per pak |
Producttype | BUCHNER-trechter |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Diameter (metrisch) plaat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Diameter (metrisch) plaat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10433281
|
Haldenwanger™
L 127C/0A |
50 ml | 48 mm |
78.78
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10343221
|
Haldenwanger™
L 127C/1 |
75 ml | 59 mm |
91.70
|
![]() |
||||
10251201
|
Haldenwanger™
L 127C/2A |
290 ml | 90 mm |
151.95
|
![]() |
||||
10179630
|
Haldenwanger™
L 127C/3 |
580 ml | 114 mm |
174.00
|
|
||||
10771752
|
Haldenwanger™
L 127C/2 |
135 ml | 74 mm |
136.00
|
![]() |
||||
10434431
|
Haldenwanger™
L 127C/4 |
795 ml | 129 mm |
225.00
|
|
||||
Descrizione
Designed with glazed porcelain for excellent thermal and chemical resistance. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are an excellent choice for quick filtration.
- Verticale zijden
- Verkrijgbaar in allerlei maten voor vele soorten filtratie
- Geperforeerde vaste filterplaat
Specifica
Porselein | |
1 per pak | |
BUCHNER-trechter |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto