Learn More
Kartell™ Containers voor feces
Ontworpen voor het verzamelen en overbrengen van feces. Kartell™ Containers voor fecesmonsters zijn gemaakt van transparant PS met een stop van PP.
Merk: Kartell™ 0060000
This item is not returnable.
View return policy
Description
- In de stop is een klein lepeltje geïntegreerd om het werken met monsters te vergemakkelijken
- CE-IVD-goedgekeurd