Learn More
Polysorbate 80, Vegetable, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
3095.00 - 6362.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9005-65-6
Moleculaire formule (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molecular Weight (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15508304
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4500-04
200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle
3095.00
15518304
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4500-06
1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-65-6
604.82
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MFCD00082107
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Specificatie
Polysorbate 80, Vegetable
148.00°C
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Multi-Compendial/NF
9005-65-6
1L = 1.08kg
MFCD00082107
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
604.82