Learn More
Polysorbate 20, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
239.00 - 15130.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9005-64-5
Moleculaire formule (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15528264
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4116-02
20 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle
239.00
10381435
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4116-04
200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle
267.00
1 stuk
15548264
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4116-06
1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle
1310.00
1 liter
15538264
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4116-03
4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle
4210.00
4 liter
15558264
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4116-07
19 L Steel Drum
15130.00
19 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-64-5
522.68
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MFCD00165986
443314
Specificatie
Polysorbate 20
148.00°C
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
443314
9005-64-5
1L = 1.11kg
MFCD00165986
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
522.68
Multi-Compendial/NF