Learn More
Buerkle™ Threaded Cap with Outer Thread
A stopper manufactured from polypropylene.
3.70 - 5.80
Specificatie
Certificeringen/conformiteit EU Foodstuffs
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal Polypropylene
Producttype Closing Stopper Outer Thread
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10599032
Bekijk documenten
Buerkle™
8536-0012
1/2 in.
3.70
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10360721
Bekijk documenten
Buerkle™
8536-0100
1 in.
5.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10723501
Bekijk documenten
Buerkle™
8536-0034
3/4 in.
4.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs
Autoclavable
Polypropylene
Closing Stopper Outer Thread